安全性情報
CL24
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J315
別名:
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
426.2 - 494.6 °F
引火点(℃)
219 - 257 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
CL24-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)