安全性情報
SAB2501787
Sigma-Aldrich
Anti-LY6E antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
RIG-E, RIGE, SCA-2, lymphocyte antigen 6 complex, locus E
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥90,300
¥90,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥90,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥90,300
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... LY6E(17069)
免疫原
Peptide with sequence SCQEKDHYCIT, from the internal region of the protein sequence according toNP_002337.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501787-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)