Merck
C7254
Sigma-Aldrich
クエン酸三ナトリウム 二水和物
≥98%
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥5,800
5 KG
¥24,100
10 KG
¥40,000
¥5,800
単価¥7,280割引20%
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥5,800
5 KG
¥24,100
10 KG
¥40,000
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥5,800
単価¥7,280割引20%
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 擬欠面体双晶を持つ新規 NEIL1 ナノボディの斜方晶構造を解読:クエン酸三ナトリウム二水和物を結晶化過程のバッファーとして利用することで、DNA 修復メカニズムの理解につながる NEIL1 ナノボディ′の結晶構造解析が容易になりました(Thompson et al., 2023)。
  • Leishmania donovani PEX14 のグリコソーム膜に結合するコイルドコイルドメイン:クローニング、過剰発現、精製、予備的結晶構造解析:クエン酸三ナトリウム二水和物は、PEX14 のコイルドコイルドメインの精製と結晶化において重要な役割を果たし、Leishmania donovani の分子メカニズムに関する研究を前進させました(Shakya and Pratap, 2020)。
  • QuEChERS サンプル調製および UHPLC-MS-MS を用いた玄米中のマイコトキシンの定量:この研究では、マイコトキシンの効率的な抽出のためにクエン酸三ナトリウム二水和物を QuEChERS 法に採用し、玄米サンプル中のマイコトキシン測定の精度を向上させました(Jettanajit and Nhujak, 2016)。
  • 高出力 LED 用の陽極酸化アルミニウム基板への無電解銅めっき:クエン酸三ナトリウム二水和物を複合体として用いた無電解銅めっきプロセスにより、高出力 LED の性能と信頼性が向上しました(Rha and Lee, 2015)。
  • Bacillus licheniformis 由来の新規脂肪分解性ヒドロラーゼの結晶化および予備的 X 線解析:クエン酸三ナトリウム二水和物は、新しい脂肪分解性ヒドロラーゼの結晶化に不可欠であり、この酵素の構造解析と工業的用途の可能性の一助となりました(Ju et al., 2014)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2530058:
C7254-10KG:
C7254-1KG:
C7254-BULK:
C7254-VAR:
C7254-5KG:
C7254-100G:
C7254-500G:
C7254-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I Savchuk et al.
Steroids, 149, 108417-108417 (2019-06-01)
Steroidogenic potential of the human fetal kidney (hFK) at the end of first trimester is poorly investigated. Little is known about the ontogeny of steroidogenic enzymes and activities of steroidogenic pathways in the hFK at early pregnancy. Our aim was
Ruonan Xu et al.
Cancer cell international, 18, 138-138 (2018-09-18)
Both multiple myeloma (MM) and systemic lupus erythematosus (SLE) are associated with abnormal production of plasma cells, although their pathological mechanism of each disease is different. The main characteristic of both diseases is uncontrolled differentiation of B cells into plasmablast/plasma
Evgeny Smirnov et al.
ACS nano, 9(6), 6565-6575 (2015-06-04)
Soft or "liquid-liquid" interfaces were functionalized by roughly half a monolayer of mirror-like nanofilms of gold nanoparticles using a precise interfacial microinjection method. The surface coverage of the nanofilm was characterized by ion transfer voltammetry. These gold nanoparticle films represent
Ruben de Vries et al.
Journal of dairy science, 98(12), 8678-8687 (2015-10-12)
The aim of this study was to evaluate the effect of shortening or omitting the dry period of dairy cows on milk casein composition. For this study, we analyzed milk samples of 90 cows with a dry period of 0
Jun Zhao et al.
Nanotechnology, 25(40), 405101-405101 (2014-09-12)
The treatment of liver injuries or hepatocellular carcinoma (HCC) has been hindered by the lack of efficient drug delivery. Even with the help of nanoparticles or other synthetic delivering agents, a large portion of the dose is still sequestered in
資料
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.
プロトコル
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)