Merck
C52802
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-メチルインドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClN
CAS番号:
分子量:
165.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
110-114 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI Key
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C52802-10G:
C52802-BULK:
C52802-1G:
C52802-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)