Merck
C203
Supelco
2-クロロ-2-デオキシ-D-グルコース
analytical standard
別名:
2-CIDG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,600
¥67,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClO5
CAS番号:
分子量:
198.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
solid
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
保管条件
desiccated
テクニック
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
139-145  °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI Key
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
注意
Hygroscopic. 空気と反応します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C203-100MG:
C203-VAR:
C203-BULK:
C203-80MG:
C203-10MG:
C203-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)