安全性情報
C0682410
Cefatrizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulphanyl]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-ACA triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5O3S2
CAS番号:
分子量:
313.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefatrizine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc3n[nH]nc3)C(=O)O)C(=O)[C@H]2N
InChI
1S/C10H11N5O3S2/c11-6-8(16)15-7(10(17)18)4(3-20-9(6)15)2-19-5-1-12-14-13-5/h1,6,9H,2-3,11H2,(H,17,18)(H,12,13,14)/t6-,9-/m1/s1
InChI Key
MLOZJRLUNNFSGD-HZGVNTEJSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cefatrizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C0682410-1EA:
C0682410:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)