Merck
BP267
Norethisterone acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
17-ヒドロキシ-19-ノル-17α-4-プレグネン-20-イン-3-オン, 17α-エチニル-17β-ヒドロキシ-19-ノル-4-アンドロステン-3-オン 17-アセタート, 17α-エチニル-19-ノルテストステロン 17β-アセタート, 19-ノルエチステロン 17-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,300
¥33,300
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28O3
CAS番号:
分子量:
340.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norethisterone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Norethisterone acetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Estradiol and Norethisterone Tablets
  • Estradiol and Norethisterone Acetate Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP267:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)