Merck
PHR1351
Supelco
イノシトール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
myo-イノシトール, 1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン, i-イノシトール, meso-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000485
traceable to USP 1340960
蒸気密度
6.2 (vs air)
APIファミリー
inositol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
222-227 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イノシトールはグルコースと糖アルコールの構造異性体です。軽度のうつ病や神経衰弱の治療薬として知られています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
膜リン脂質や、細胞膜に糖タンパク質を結合させるアンカーであるグリコシルホスファチジルイノシトール、セカンドメッセンジャーであるイノシトールリン酸の構成成分です。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC3650と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1351-1G:
PHR1351-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natural medications for psychiatric disorders : considering the alternatives (2008)
Dietmar Weichert et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(29), 10744-10748 (2014-07-10)
Structural studies on G protein-coupled receptors (GPCRs) provide important insights into the architecture and function of these important drug targets. However, the crystallization of GPCRs in active states is particularly challenging, requiring the formation of stable and conformationally homogeneous ligand-receptor
Sookhee Bang et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(7), 1186-1193 (2014-06-01)
Metformin is a biguanide drug that is widely prescribed for type 2 diabetes. Metformin suppresses hepatic gluconeogenesis and increases fatty acid oxidation. Although studies have suggested that metformin acts, at least in part, via activation of the liver kinase B1
Nkateko M I Mayevu et al.
Molecular and cellular endocrinology, 402, 95-106 (2015-01-15)
Transmembrane helix seven residues of G protein-coupled receptors (GPCRs) couple agonist binding to a conserved receptor activation mechanism. Amino-terminal residues of the GnRH peptide determine agonist activity. We investigated GnRH interactions with the His(7.36(305)) residue of the GnRH receptor, using
Sachiko Hirai et al.
PloS one, 9(7), e102831-e102831 (2014-07-18)
Up-regulated sirtuin 1 (SIRT1), an NAD+-dependent class III histone deacetylase, deacetylates p53 and inhibits its transcriptional activity, leading to cell survival. SIRT1 overexpression has been reported to predict poor survival in some malignancies, including gastric cancer. However, the antitumor effect