Merck
BP1103
ニコランジル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(ピリジン-3-カルボニルアミノ)エチル硝酸塩, 2-ニコチンアミドエチル硝酸塩, Ikorel, N-[2-(ニトロオキシ)エチル]-3-ピリジンカルボキサミド, SG-75, Sigmart, Zynicor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,300
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3O4
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicorandil
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
InChI Key
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nicorandil BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Nicorandil Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ニコランジルはATP感受性K+(KATP)チャネルのオープナーで、ニコチンアミド硝酸エステル構造を有するNOドナーです。
    ニコランジルはATP感受性K+(KATP)チャネル複合体のオープナーで、ニコチンアミド硝酸エステル構造を有するNOドナーです。ニコランジルはSUR2Aを含むKATPチャネルよりもSUR2BのKATPチャネルを選択的に活性化します。内皮型NOシンターゼの発現を増強し、虚血性の心室性不整脈を防止します。カリウムチャネル活性化とNO供与は酵素グアニル酸シクラーゼの活性化とGMP活性化を引き起こすことから、ニコランジルは最終的に動脈と静脈の血管拡張を引き起こします。ニコランジルは血管のカリウムチャネルに選択的ですが、心臓の収縮、伝導に対する作用はほとんどありません。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    FlameExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
    保管分類コード
    5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP1103:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)