安全性情報
BCR677
Sewage sludge (content in PCDDs, PCDFs)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品BCR677は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
アナリシスノート
For more information please see:
BCR677
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR677-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)