安全性情報
BCR645
Artificial foodstuff (Sucrose, Lactose and starch/gluchose)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR645
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Carbohydrates: Lactose, Sucrose, Starch/glucose
Matrix Group: Processed Food
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR645-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)