安全性情報
BCR615
Fly ash (low level in PCDDs, PCDFs)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥130,000
¥130,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥130,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥130,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR615
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR615-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)