BCR461
別名:
Fluorine in clay
1 of 10
Sigma-Aldrich
682659
ナノクレー、親水性ベントナイト
69866
モンモリロナイト
BCR460
Coal (F)
281522
モンモリロナイトK10
682632
ナノクレイ、表面改質
P2443
プルロニック® F-127
Supelco
CRM041
クロ VI - 土壌
03584
カオリナイト
428043
ポリエチレン
682624
certified reference material
BCR®
JRC
matrix material
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
BCR461-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
F200
Fuller′s earth
60609
カオリン