Merck
682624
Sigma-Aldrich
ナノクレイ、表面改質
contains 35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
別名:
Nanomer® I.44P, Nanomer® clay, モンモリロナイトクレー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥13,900
¥13,900
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥13,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥13,900
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
含みます
35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
Matrix
Montmorillonite clay base material
粒径
≤20 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Recommended for melt compounding with polypropylene (PP), polyethylene (PE), and ethylene vinyl acetate (EVA).
  • Improve modulus
  • Increase barrier
  • Enhance chemical resistance
  • Improve flame retardancy
  • Increase heat deflection temperature (HDT)
法的情報
Nanomer®クレイは Nanocor社の製品です。
Nanocor®社の製品です。
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682624-500G:
682624-BULK:
682624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nanoclays are clay minerals optimized for use in clay nanocomposites– multi-functional material systems with several property enhancements targeted for a particular application.
モンモリロナイトナノクレイをポリマーに分散させることで、機械的強度の増加、ガス透過性の減少、耐燃性の向上、さらに透明性の向上などが期待されます。
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
すべて表示