安全性情報
BCR401R
ピーナッツバター(低濃度アフラトキシン含有)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,200
¥44,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,200
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥44,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR401R
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR401R-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)