Merck
BCR156R
ジベンズ[c,h]アクリジン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥32,890
¥32,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥32,890
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13N
CAS番号:
分子量:
279.33
Beilstein:
209259
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥32,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4nc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-18-14(5-1)9-11-16-13-17-12-10-15-6-2-4-8-19(15)21(17)22-20(16)18/h1-13H
InChI Key
BTVBCAKHMZHLFR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR156R
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR156R-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Myriam Coulet et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 59, 281-291 (2019-05-06)
Nitrogen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (PANHs or azaarenes) are compounds structurally similar to PAHs (carbon substituted by a nitrogen) reported to occur at low levels in food. Although limited, literature may suggest possible higher toxicity than for PAHs. Using a battery
A H Conney et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 697-707 (2002-01-05)
Chinese hamster V79 cells were exposed to a high or low concentration of the highly carcinogenic (R,S,S,R) or the less active (S,R,R,S) bay- or fjord-region diol epoxides of benzo[a]pyrene, benzo[c]phenanthrene or dibenz[c,h]acridine. Independent 8-azaguanine-resistant clones were isolated, and base substitutions