安全性情報
BCR098
Zircaloy-4 (trace element impurities)
BCR®, certified reference material
別名:
Zirconium-tin alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥47,570
¥47,570
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥47,570
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥47,570
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR098
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR098-10G:
BCR098-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)