Merck
ARK2091
SAFC
クロミプラミン 塩酸塩
BP, EP, USP
医薬品製造
別名:
3-クロロ-10,11-ジヒドロ-N,N-ジメチル-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-プロパンアミン 塩酸塩, アナフラニール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23ClN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
351.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
51292917
認証
BP
EP
USP
品質水準
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
InChI Key
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ARK2091-25KG:
ARK2091-VAR:
ARK2091-10KG:
ARK2091-1KG:
ARK2091-BULK:
ARK2091-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)