安全性情報
AB2256
Sigma-Aldrich
Anti-GABA B Receptor R1 Antibody
serum, from guinea pig
別名:
GABA-B receptor, GABA-B receptor 1, GABAB, subunit 1c, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1, gamma-aminobutyric acid B receptor 1, seven transmembrane helix receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Gabbr1(54393)
詳細
γ-アミノ酪酸(GABA)は、哺乳類中枢神経系における主な抑制性神経伝達物質です。GABAは、イオンチャネル型[GABA(A/C)]受容体を介してその作用を発揮して、速いシナプス抑制を発生させ、代謝型[GABA(B)]受容体を介して遅い持続的な抑制性シグナルを発生させます。GABA(B)受容体は、2つの関連する7回膜貫通型受容体であるGABA(B)受容体1とGABA(B)受容体2のヘテロ二量体で構成されています。GABA(B)受容体1遺伝子は、HLA-F遺伝子に近いHLAクラスI領域内で染色体6p21.3上にマッピングされます。多発性硬化症、てんかん、統合失調症の感受性遺伝子座も、この領域にマッピングされています。この遺伝子のオルタナティブスプライシングにより4つの転写バリアントが得られます。
特異性
カタログ番号AB2256は、GABA B Receptor R1(GABA B R1)を認識します
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
エピトープ:C末端
ATF4との相互作用
リコンビナントペプチド(aa 972-991:PSEPPDRLSCDGSRVHLLYK)
アプリケーション
この抗GABA B受容体R1抗体を用いたGABA B Receptor R1の検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:自由浮遊マウス脳組織において、希釈倍率1:3,000で使用。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
ウエスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 µgのマウス脳ライセートにおいて、GABA B R1を検出できます。
ターゲットの説明
約100-105 kDa
物理的形状
GST欠乏血清、0.05% NaN3含有
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2256:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antibodies to the GABA(B) receptor in limbic encephalitis with seizures: case series and characterisation of the antigen.
Lancaster, E; Lai, M; Peng, X; Hughes, E; Constantinescu, R; Raizer, J; Friedman et al.
Lancet Neurology null
Ji-Yong Kang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6621-6632 (2017-02-19)
The behavioral and anatomical deficits seen in fragile X syndrome (FXS) are widely believed to result from imbalances in the relative strengths of excitatory and inhibitory neurotransmission. Although modified neuronal excitability is thought to be of significance, the contribution that
Matthew T Valley et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(37), 14660-14665 (2013-09-13)
Neuronal regeneration occurs naturally in a few restricted mammalian brain regions, but its functional significance remains debated. Here we search for unique features in the synaptic outputs made by adult-born granule cell interneurons in the mouse olfactory bulb using optogenetic
Shigenori Inagaki et al.
Cell reports, 31(13), 107814-107814 (2020-07-02)
Sensory information is selectively or non-selectively enhanced and inhibited in the brain, but it remains unclear whether and how this occurs at the most peripheral level. Using in vivo calcium imaging of mouse olfactory bulb and olfactory epithelium in wild-type and
Camille Mazo et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(32), 8289-8304 (2016-08-12)
Sensory perception emerges from the confluence of sensory inputs that encode the composition of external environment and top-down feedback that conveys information from higher brain centers. In olfaction, sensory input activity is initially processed in the olfactory bulb (OB), serving