Merck
H26456
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコール
ReagentPlus®, 99%
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
969209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
viscous liquid
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチレン・グリコール(DEG)は、ポリ(エチレン・テレフタラート) (PET)の合成中にコモノマーとして使用されます。硝酸による処理で酸化されます。毒性について評価されています。DEGのオゾン処理と修飾フェントン酸化が研究されています。
アプリケーション
ジエチレン・グリコールは、水溶性配位ポリマー生成の前駆体として働くビス(2,2′:6′,2″-terpyrid-4′-イル)ジエチレン・グリコールの調製に使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H26456-25G:
H26456-25ML:
H26456-18KG:
H26456-2.5L:
H26456-BULK:
H26456-VAR:
H26456-4KG:
H26456-1KG:
H26456-1L:
H26456-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidation of diethylene glycol with nitric acid.
Svetlakov NV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 38(5), 753-753 (2002)
Diethylene glycol poisoning.
Schep LJ, et al.
Clinical Toxicology, 47(6), 525-535 (2009)
Metallo-supramolecular diethylene glycol: water-soluble reversible polymers.
Schmatloch S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 23(16), 957-961 (2002)
Degradation mechanism of diethylene glycol units in a terephthalate polymer.
Lecomte HA and Liggat. JJ.
Polymer Degradation and Stability, 91(4), 681-689 (2006)
Tuba Turan-Ertas et al.
Chemosphere, 47(3), 293-301 (2002-05-09)
This paper describes a study of oxidation of diethylene glycol (DEG) by ozone and modified Fenton process (hydrogen peroxide and ferric salt mixture) in aqueous solution. Both oxidation processes were able to oxidize relatively high concentrations of DEG effectively. DEG
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.