安全性情報
96351
Supelco
プルラン標準物質セット、Mp:約350~700′000
set of analytical standards, for GPC
別名:
プルラン標準品セット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥534,000
¥534,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥534,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E1204
NACRES:
NA.24
¥534,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
for GPC
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プルランは、α-1,4-マルトトリオースの繰り返し単位からなる直鎖グルカン多糖です。酵母様真菌であるAureobasidium pullulansによってデンプンから生成され、2個のマルトトリオース単位の間にα-1,6結合を有します。[1]
アプリケーション
この分析用標準品セットは以下の用途に使用されています:
  • 高速サイズ排除クロマトグラフィー(HPSEC)法による海藻—S. latissimaおよびM. stellatusから得られた多糖類画分の分子量推定におけるポリマーベースカラムのキャリブレーション
  • サイズ排除クロマトグラフィー/マルチアングルレーザー光散乱(MALLS)検出によるオリゴマーセルロースの分子量の測定
  • 微細藻類の未変性グリコーゲンの分子サイズ分布決定におけるSECカラムのキャリブレーション
  • ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)を用いたアルギン酸–キトサンマイクロカプセルの膜形成プロセスの定量分析。[2]
構成
GPC/SEC/GFCシステムの較正のために慎重に選んだ標準物質を含むキットです。本キットには、タイプは同じですがモル質量が異なる標準物質、各標準物質の分析証明書(CoA)および分析条件を記した較正曲線の例が含まれます。
標準物質は使用前に秤量する必要があります。水溶液およびDMSO溶液の較正に適しています。
キットには、各100 mg、Mpが約350~700,000の範囲の、10個の異なるプルラン標準物質が含まれます。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96351-1KT-BULK:
96351-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantitative characterization of membrane formation process of alginate?chitosan microcapsules by GPC
Yu W, et al.
Journal of Membrane Science, 346, 296-301 (2010)
Ricardo J B Pinto et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 103, 143-148 (2012-12-04)
Silver has been mainly investigated as an antibacterial agent and less as a fungicide in which concerns antimicrobial properties. In this research, the antifungal activity of composite films of pullulan and Ag nanoparticles (NP) against Aspergillus niger was evaluated using
Masako Fujioka-Kobayashi et al.
Biomaterials, 33(30), 7613-7620 (2012-07-18)
To create a drug delivery system that allows the controlled release of proteins, such as growth factors, over a long-term period, cholesteryl group- and acryloyl group-bearing pullulan (CHPOA) nanogels were aggregated to form fast-degradable hydrogels (CHPOA/hydrogels) by cross-linking with thiol-bearing
Nannan Yu et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 28(5), 497-501 (2012-06-14)
To investigate the varied effects of sperminated pullulans (SP) with different amino residues on cornea permeability and its local toxicity. Three groups of rabbits were used: control, low-amino residue content SP (SP-L), and high-amino residue content SP (SP-H). The in
Jean Christophe Fricain et al.
Biomaterials, 34(12), 2947-2959 (2013-02-05)
Research in bone tissue engineering is focused on the development of alternatives to allogenic and autologous bone grafts that can stimulate bone healing. Here, we present scaffolds composed of the natural hydrophilic polysaccharides pullulan and dextran, supplemented or not with
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is specification for GPC pullulan standards. Pullulan standard with Mp 22000Da supplied in different lot can vary how much % from 22000Da
    1 回答
    1. This product is intended for use as a calibration standard for GPC/SEC/GFC systems. While there is not specification for the Mp values, these are reported on the lot specific Certificate of Analysis. The lowest value reported for the Mp 220000Da is 19.4000Da. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/96351#product-documentation