Merck
76552
Supelco
Polystyrene (low molecular) Standard ReadyCal Set M(p) ~250-65000
for GPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • Low molecular weight polystyrene standards for gel permeation chromatography: The characterization of branched ultrahigh molar mass polymers using asymmetrical flow field-flow fractionation and size exclusion chromatography highlighted the essential role of low molecular weight polystyrene standards in determining polymer distribution and characteristics, contributing significantly to advances in polymer science research (Otte et al., 2011).
構成
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polystyrenes of different molar masses. Molar masses range from ~266 to ~66,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
Sufficient material provided for at least 10 calibrations.
Suitable for calibrations in THF, toluene, DMF, DMAc, chloroform, TCB, DCB and NMP.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 50,000
Supelco
330345
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
327727
ポリスチレン
Barbara De Meester et al.
Nature communications, 11(1), 5020-5020 (2020-10-08)
Lignin causes lignocellulosic biomass recalcitrance to enzymatic hydrolysis. Engineered low-lignin plants have reduced recalcitrance but often exhibit yield penalties, offsetting their gains in fermentable sugar yield. Here, CRISPR/Cas9-generated CCR2(-/*) line 12 poplars have one knockout CCR2 allele while the other