Merck
95582
Supelco
キサントヒドロール 溶液
~10% in methanol, for the detection of urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O2
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
10395
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
品質
for the detection of urea
濃度
~10% in methanol
密度
0.83 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
InChI Key
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95582-BULK:
95582-VAR:
95582-1SET:4548173274485
95582-100ML:4548173183961
95582-1EA:4548173183978
95582-BULK-G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kumiko Yamazaki et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(5), 705-715 (2012-01-20)
A novel GC-MS method was developed for the determination of acrylamide, which is applicable to a variety of processed foods, including potato snacks, corn snacks, biscuits, instant noodles, coffee, soy sauces and miso (fermented soy bean paste). The method involves
P V Biles et al.
Journal of AOAC International, 81(6), 1155-1161 (1998-12-16)
Contamination of food and food packaging material by rodent urine is evidence of insanitary conditions. Urea from rodent urine is used as a chemical indicator of contamination. The limit of detection of the xanthydrol/urea AOAC Method 959.14 by formation of
Shona Clark et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 207-213 (2007-06-16)
A high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of urea that incorporates automated derivatisation with xanthydrol (9H-xanthen-9-ol) is described. Unlike the classic xanthydrol approach for the determination of urea, which involves the precipitation of dixanthylurea (N,N'-di-9H-xanthen-9-ylurea), the derivatisation procedure