安全性情報
95451
Supelco
TOCシステム適合検査用キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
認証
in accordance with USP (application)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
phosphoric acid as stabilizer
テクニック
TOC: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
金線によるサンプル細胞を用いた機器(例えばAnatel A-643、Sieversモデル400(米国)、モデル2244 OL(欧州))には適していません。
構成
キットには、TOC系に適した溶液、TOCスタンダ-ド溶液、TOC水が含まれています。
Jan Code
95451-VAR-F:
95451-1KT-F:
95451-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3