安全性情報
94490
Supelco
δ-Octalactone, mixture of isomers
analytical standard
別名:
6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥13,500
¥13,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥13,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥13,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.452-1.458
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O1C(CCCC1=O)CCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94490-5ML:
94490-BULK:
94490-VAR:
94490-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)