Merck
W335606
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
98%, FCC, FG
別名:
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
3356
EC Number:
欧州評議会番号:
2194
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.014
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES記法
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Accurate Determination of 12 Lactones and 11 Volatile Phenols in Nongrape Wines through Headspace-Solid-Phase Microextraction (HS-SPME) Combined with High-Resolution Gas Chromatography-Orbitrap Mass Spectrometry (GC-Orbitrap-MS).: This paper presents a method for accurately determining δ-Nonalactone and other lactones in nongrape wines, highlighting its importance in the flavor profile and quality control of alcoholic beverages (Liu et al., 2022).
その他情報
Natural occurrence: Butter, milk, chicen fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335606-BULK-K:
W335606-1KG-K:4548173977423
W335606-100G-K:4548173977416
W335606-SAMPLE:
W335606-4KG:
W335606-4KG-K:4548173977430
W335606-1KG:
W335606-SAMPLE-K:
W335606-100G:
W335606-VAR-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)