安全性情報
94458
Supelco
カルシウム標準液、ICP用
TraceCERT®, 10 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
別名:
Calcium ICP Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥24,200
¥24,200
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥24,200
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,200
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
10 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Calcium Standard can be used as a calibration standard in elemental analysis by Inductively coupled plasma Optical Emission spectrometry (ICP-OES) method.
アナリシスノート
5%の硝酸中に10,000 mg/LのCa。
高純度CaCO3、HNO3 および水で調製されています。
その他情報
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94458-VAR:
94458-BULK:
94458-100ML-BULK:
94458-100ML:4548173925110
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)