Merck
92267
Supelco
3-フェニル乳酸
analytical standard
別名:
α-ヒドロキシヒドロ桂皮酸, β-フェニル乳酸, 2-ヒドロキシ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2209791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の生物学研究に関する試薬です。
  • エステル交換反応でのリパーゼのエナンチオ選択性
  • グリコール酸オキシダーゼおよびカタラーゼによる酸化
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92267-25MG:
92267-VAR:
92267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cassidy C Daw et al.
Cell, 183(2), 474-489 (2020-10-10)
Mg2+ is the most abundant divalent cation in metazoans and an essential cofactor for ATP, nucleic acids, and countless metabolic enzymes. To understand how the spatio-temporal dynamics of intracellular Mg2+ (iMg2+) are integrated into cellular signaling, we implemented a comprehensive