Merck
917605
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
別名:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥41,940
¥41,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥41,940
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18ClNO2
CAS番号:
分子量:
255.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
¥41,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12;/h1-4,12,14H,5-9H2,(H,15,16);1H
InChI Key
FNOBOFAOAPCDCL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
917605-100MG:
917605-VAR:
917605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)