91594
N1-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
別名:
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, N1-Acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=C(S(=O)(N(C2=NOC(C)=C2)C(C)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3
InChI Key
WOTJLXVSBKKTTH-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91594-25MG:
91594-BULK:
91594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ