Merck
91344
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) isophthalate
analytical standard
別名:
1,3-Benzenedicarboxylic acid 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Isophthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,020
¥22,020
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,020
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
Beilstein:
2162836
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥22,020
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1cc(ccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
InChI Key
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
91344-BULK:
91344-50MG:
91344-100MG:
91344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomoyuki Nishikawa et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(12), 2046-2055 (2014-07-16)
Tumor microenvironments include a number of fibrin clots due to the microbleeding caused by cancer cell invasion into blood vessels, which suggests the potential utility of a platelet vector for systemic cancer treatment. We previously reported that inactivated Sendai virus