Merck
909491
Sigma-Aldrich
4-Azidobenzoic acid
≥97%
別名:
4-N3-benzoic acid, 4-Azido-benzoic acid, P-Azidobenzoic acid, Benzoic acid, 4-azido-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O2
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
利用可能性
available only in USA
mp
175 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Azidobenzoic acid is an aromatic azide used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
ピクトグラム
Exploding BombFlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
909491-5MG:
909491-VAR:
909491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Xie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 458-473 (2006-10-19)
Protein tyrosine phosphatases (PTPs) are important regulators of signal transduction pathways. Potent and selective PTP inhibitors are useful for probing these pathways and also may serve as drugs for the treatment of a variety of diseases including type 2 diabetes
Fiona Rask et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 95(1), 105-117 (2010-06-12)
Myocardial infarction (MI) results in the death of cardiomyocytes (CM), which causes scar formation and pathological remodeling of the heart. The delivery of healthy myocytes or bone marrow cells reduces pathological remodeling after MI, however, current cell injection methods have