アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
~10 mg/mL in ethanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
corresponds for H-NMR
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90899-1ML:
90899-BULK:
90899-VAR:
アクティブなフィルタ