Merck
908819
Sigma-Aldrich
HS426
Umicore
別名:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazolidinylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H56N2OSi2Pt
CAS番号:
分子量:
772.08
UNSPSCコード:
12352005
フォーム
powder
mp
188-194 °C
アプリケーション
Umicore HS426 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908819-VAR:
908819-BULK:
908819-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)