Merck
908789
Sigma-Aldrich
HS425
Umicore
別名:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,400
¥27,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H54N2OSi2Pt
CAS番号:
分子量:
770.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
¥27,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
mp
202-206 °C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Umicore HS425 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908789-1G:
908789-VAR:
908789-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)