Merck
908770
Sigma-Aldrich
CX82
Umicore
別名:
Dichlorobis[(tert-butyl)dicyclohexylphosphine]palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H62P2Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
686.11
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908770-VAR:
908770-1G:
908770-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)