安全性情報
90232
Supelco
色度標準液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
別名:
Color Calibration Standards
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥150,000
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥150,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur.
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 10 mL
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The kit contains set of brown(92936), yellow (83967), red (95872), greenish-yellow (90269), and brownish-yellow (72666) color reference standards. The solutions are produced from three primary metal salt solutions of ferric(III) chloride, cobalt(II) chloride, and copper(II) sulfate pentahydrate, in accordance with chapter 2.2.2 ′Degree of colouration of liquids′ of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).
アプリケーション
They are used as calibration and/or quality control standards to measure the degree of coloration of liquids in the brown-yellow-red color range.
特徴および利点
  • Ready-to-use solutions
  • Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
  • Available in tamper-evident 10 mL ampules
  • Expiry dated on the label with a limited shelf life
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
構成
This is a set of the following color reference solutions sets according to PhEur:
  • Color Reference Solutions B acc. to PhEur - 10 X 10mL ampules
  • Color Reference Solutions BY acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
  • Color Reference Solutions Y acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
  • Color Reference Solutions GY acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
  • Color Reference Solutions R acc. to PhEur - 8 X 10mL ampules
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf