Merck
89929
Supelco
エトフェンプロックス
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-(4-エトキシフェニル)-2-メトキシプロピル 3-フェノキシベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥28,900
¥28,900
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,900
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)COCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3
InChI Key
YREQHYQNNWYQCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89929-50MG:
89929-VAR:
89929-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)