Merck
89396
Supelco
2-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
analytical standard
別名:
2-Hydroxyisophorone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O2
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1932034
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
InChI
1S/C9H14O2/c1-6-4-9(2,3)5-7(10)8(6)11/h11H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DWGZTTFGUFHAJX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89396-100MG:
89396-VAR:
89396-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)