詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0%
形状
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
141-143 °C (lit.)
144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV吸収
λ: 290 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86903-10G-F:4548173996097
86903-2.5G-F:4548173996103
86903-BULK-F:
86903-VAR-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック