Merck
86897
Supelco
テトラフェニルホウ酸テトラブチルアンモニウム
for electrochemical analysis, ≥99.0%
別名:
テトラフェニルホウ素テトラブチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥75,900
¥75,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥75,900
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
CAS番号:
分子量:
561.69
Beilstein:
3857215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥75,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
powder
mp
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI Key
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
その他情報
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
86897-5G:
86897-BULK:
86897-VAR:
86897-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B.P. Artamonov et al
Zhur. Prikl. Khim., 47, 588-588 (1974)
Yuriy Zholudov et al.
The Analyst, 136(3), 598-604 (2010-11-26)
The study of electrogenerated chemiluminescence (ECL) in aqueous and non-aqueous media with tetraphenylborate anion as a co-reactant is reported. The obtained results indicate that tetraphenylborate acts according to an oxidative reduction scheme and forms a strong reducer after being homogeneously