Merck
86692
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol monoheptyl ether
≥98.0% (GC)
別名:
C7E4, Heptyl tetraethylene glycol ether, Heptyltetraglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥16,500
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥16,500
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6(OCH2CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
292.41
Beilstein:
1865961
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.977 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O(CCOCCOCCCCCCC)CCOCCO
InChI
1S/C15H32O5/c1-2-3-4-5-6-8-17-10-12-19-14-15-20-13-11-18-9-7-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI Key
KFGBNEAUNSZVPZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)