Merck
86626
Supelco
硫酸水素テトラエチルアンモニウム
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥36,700
¥36,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥36,700
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS番号:
分子量:
227.32
Beilstein:
6590581
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
¥36,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
LiChropur
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
243-245 °C
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tetraethylammonium hydrogen sulfate is an ion-pair chromatography (IPC) reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
アプリケーション
Tetraethylammonium hydrogen sulfate may be used as an ion pair reagent for the analysis of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry.[1]
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86626-BULK-F:
86626-10G-F:
86626-VAR-F:
86626-50G-F:
86626-VAR:
86626-5G-F:
86626-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantitative determination of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry
Field JA, et al.
Analytical Chemistry, 64(24), 3161-3167 (1992)