Merck
87726
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
別名:
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
CAS番号:
分子量:
189.23
Beilstein:
4829202
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
crystals
品質
crystallized
SMILES記法
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
詳細
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.
アプリケーション
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87726-250G:
87726-VAR:
87726-INTR:
87726-BULK:
87726-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)