Merck
81416
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 1,000,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,400
¥17,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,400
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥17,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81416-1G-KC:
81416-BULK:
81416-250MG:
81416-VAR:
81416-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 200,000
Supelco
81412
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 200,000
Supelco
327786
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 20,000
Supelco
327743
ポリスチレン
質問
  1. What is polydispersity of this polystyrene?
    1 回答
    1. The polydispersity is not determined.