Merck
97607
Supelco
エリオグラウシン 二ナトリウム塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
FD&C;BLUE No. 1, アシッドブル-9, アルファズリンFG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H34Na2N2O9S3
CAS番号:
分子量:
792.85
カラーインデックス番号:
42090
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
283 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
97607-BULK:
97607-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)