アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a silane coupling agent in the synthesis of silica nanoparticles and in their surface modification studies.[2]
- To prepare polydimethylsiloxane microemulsions by reacting with sodium dodecylpolyoxyethylene sulfate.[3]
- To prepare a novel heterasumanene where the benzylic carbon atoms of the sumanene are replaced by heteroatom (S, Si) functionalities[4]
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80430-25KG-F:
80430-500G-F:
80430-VAR-F:
80430-BULK-F:
80430-5KG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック