certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
47.6 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cc1cccs1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI Key
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
80364-100MG:
80364-BULK:
80364-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)