Merck
80012
Supelco
2,3,5,6-テトラブロモ-p-キシレン
analytical standard
別名:
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6Br4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
421.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
SMILES記法
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
InChI Key
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80012-VAR:
80012-BULK:
80012-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)