Merck
798053
Sigma-Aldrich
グリコール酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
別名:
ヒドロキシ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2COOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1209322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
75-80 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Glycolic acid, also known as α-hydroxy acetic acid (AHA), is commonly used in chemical peels.
アプリケーション
Glycolic acid may be used in the preparation of glycolide, a monomer for preparing poly(glycolic acid) (PGA).
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>572.0 °F - (decomposition)
引火点(℃)
> 300 °C - (decomposition)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798053-VAR:
798053-BULK:
798053-500G:4548173348872
798053-100G:4548173348865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glycolic acid peels for the treatment of wrinkles and photoaging.
Moy LS, et al.
The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, 19(3), 243-246 (1993)
Sharma SK, et al.
A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications., 153-153 (2011)
L Atzori et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 12(2), 119-122 (1999-05-27)
Glycolic acid chemical peels have been widely accepted as a useful modality in many cutaneous conditions characterized by abnormalities of keratinization. The aim of this study is to evaluate the use of glycolic peels in the main clinical forms of
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.